Key Documents
M5785
Sigma-Aldrich
Placas sólidas com 96 poços Nunc-Immuno MicroWell
96 well Microwell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 60 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 439454
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
96 wells
área da superfície
2.7 cm2
capacidade total
400 μL
volume máximo do poço
400 μm
volume de trabalho
350 μL
adequação
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
tipo de ligação
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Descrição geral
As placas sólidas com 96 micropoços Nunc-Immuno destinam-se a imunoensaios quantitativos e qualitativos de fase sólida (ou seja, ELISA) e ensaios de ligação.
  • Bordas elevadas nos poços
  • Reprodutibilidade de ligação certificada
  • Sistema de orientação alfanumérico
  • Equipamento padrão de ajuste
  • Códigos de barras disponíveis mediante solicitação
Tratamentos de superfície:
  • Superfície com tratamento PolySorp®, alta afinidade por moléculas de natureza hidrofóbica
  • Superfície com tratamento MediSorp, química de superfície entre PolySorp e MaxiSorp, oferece pouca interferência com amostras contendo soro
  • Superfície com tratamento MaxiSorp, alta afinidade por moléculas com mistura de domínios hidrofílicos/hidrofóbicos
  • Superfície com tratamento MultiSorp, alta afinidade por moléculas hidrofílicas
These plates are packaged in a sleeve of 60 plates and are not individually wrapped.
Informações legais
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries