M0661
Placas sólidas com 96 poços Nunc-Immuno™ MicroWell™
96 well MicroWell™ PolySorp® flat bottom plate, pinchbar design
Sinônimo(s):
96 microwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 60 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 475094
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
96 wells
área da superfície
2.7 cm2
capacidade total
400 μL
volume máximo do poço
400 μm
volume de trabalho
350 μL
cor
clear
adequação
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
tipo de ligação
(PolySorp® surface)
high binding surface
Descrição geral
- Bordas elevadas nos poços
- Reprodutibilidade de ligação certificada
- Sistema de orientação alfanumérico
- Equipamento padrão de ajuste
- Códigos de barras disponíveis mediante solicitação
Tratamentos de superfície:
- Superfície com tratamento PolySorp®, alta afinidade por moléculas de natureza hidrofóbica
- Superfície com tratamento MediSorp™, química de superfície entre PolySorp e MaxiSorp, oferece pouca interferência com amostras contendo soro
- Superfície com tratamento MaxiSorp™, alta afinidade por moléculas com mistura de domínios hidrofílicos/hidrofóbicos
- Superfície com tratamento MultiSorp™, alta afinidade por moléculas hidrofílicas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)