WHA77013250
Whatman® UNIPLATE microplates
96 well, "V" bottom, well volume 250 μL, white polystyrene
Sinônimo(s):
Z746703, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7701-3250
Whatman Article No. 28420863 (US reference)
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume do poço
250 μL
volume de trabalho
250 μL
Aplicação
- Sample storage
- Assay development
- High-throughput screening
- Plasmid miniprep
- ELISA assays
- Luminescence/chemiluminescence
- Cell culture
- Filtrate collection
Características e benefícios
- ‘V′ bottom ensures maximum sample recovery – 99% liquid sample recovery is typical
- Appropriate for applications with small, expensive sample volumes
- High-quality polystyrene microplates
- Suitable for use with robotic handlers and centrifuge carriers
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)