Documentos Principais
CLS3344
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
V-bottom
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 3344
embalagem
bag of 10 ×
volume máximo
450 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
450 μL
cor
clear
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)