Key Documents
CLS3702BC
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, case of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
square wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
with generic barcode
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3702BC
volume máximo
112 μL
poços
384 wells
volume de trabalho
80 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.