CLS3700
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, case of 100
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
clear polystyrene
flat bottom
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3700
volume do poço
112 μL
volume de trabalho do poço
20-80 μL
poços
384 wells
cor
clear
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
- Corning® 384 well microplate is ideal for immunoassays
- High binding surface binds medium (>10kDa) and large biomolecules with ionic groups and/or hydrophobic regions
- ELISA microplates with binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm²
- Standard microplate footprint and dimensions
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)