M1686
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom natural polypropylene wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polypropylene plate
flat bottom natural polypropylene wells
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 781201
volume máximo
152 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
145 μL
cor
natural
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.