Z759279
Greiner CELLSTAR® 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, sterile
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well plates, Greiner tissue culture treated multiwell plates, 384-well
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white polystyrene wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 32 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 781080
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- DNase, RNase, human DNA free
- Physical surface treated for better cell adhesion
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Sterile, stackable, and has a solid bottom
- The lid enables minimal gas exchange due to low evaporation
- Compatible with automated systems
- Alphanumeric coding of well
- Rounder square flat bottom well profile
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)