Documentos Principais
CLS3768
Corning® PDL 384 well plates
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Materiais:
black polystyrene
flat bottom
tamanho:
384 wells
Materiais
black polystyrene
flat bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: low flange, with lid
embalagem
case of 100
pack of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3768
tamanho
384 wells
cor
black
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina