M3311
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 110 μL, flat bottom clear polystyrene wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 781101
volume máximo
130 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface