M1936
Greiner 384 well plates, polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polypropylene plate
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 60
fabricante/nome comercial
Greiner 781270
volume máximo
240 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
225 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.