M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 781097
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
high binding surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)