M6186
Greiner LUMITRAC™ 200 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Sinônimo(s):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 781075
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
medium binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Outras notas
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adequação
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH