M4686
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, high binding surface, sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white wells
white polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655074
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
high binding surface