M4811
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, medium binding surface, non-sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655075
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
medium binding surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)