M3811
Greiner 384 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, working volume 25 μL
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 784101
tamanho
384 wells
volume máximo do poço
28 μL
volume de trabalho
25 μL
tipo de ligação
medium binding surface