Documentos Principais
Z667242
Greiner LUMITRAC Small Volume LoBase 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
volume máximo:
28 μL
tamanho:
384 wells
volume de trabalho:
25 μL
esterilidade:
non-sterile
tipo de ligação:
medium binding surface
Características:
lid: no
Materiais
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 80
fabricante/nome comercial
Greiner 788075
volume máximo
28 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
25 μL
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
LUMITRAC 200: 384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
Outras notas
384 well LoBase microtiter plate, small volume, medium-binding, Chimney Style, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adequação
LoBase profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Informações legais
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)