Z642959
Greiner 384 PP well plates
conical bottom translucent polypropylene wells
Sinônimo(s):
Greiner 384 well plates, polypropylene, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom translucent polypropylene wells
translucent polypropylene plate
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
alphanumerical well coding
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 781280
disponibilidade
available only in EU
volume máximo
130 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
120 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.