Documentos Principais
P6616
Nunc® 384 well polypropylene plates
384 well plate, polypropylene, natural, non-treated, 120ul/well, pinchbar design, 120/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais:
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
placa C × L:
128 mm × 86 mm
tamanho:
384 wells
volume máximo do poço:
100 μm
volume de trabalho:
100 μL
esterilidade:
non-sterile
tipo de ligação:
non-treated surface
Características:
lid: no
pinchbar design
Materiais
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
pinchbar design
embalagem
case of 120 ea (internal packs of 20)
fabricante/nome comercial
Nunc 264573
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
384 wells
volume máximo do poço
100 μm
volume de trabalho
100 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Nunc® 384 Well Plates, Polyproplyene
  • Low-binding surface
  • Round bottom wells for optimal sample recovery
  • Rounded square wells minimize wicking (capillary action)
  • Resistant to many solvents used in storage and combinatorial chemistry
  • Certified RNase/DNase-free
  • Working volume range: 10-100 μl/well
Low Cross Talk
Higher density polypropylene plates and therefore:
  • Low cross talk
  • Highly reflective surface
  • With low capillary action
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)