Z722995
Nunc® 384 well polystyrene plates
384 well plate, non-treated, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 100/cs
Sinônimo(s):
384 multiwell plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
flat bottom black wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100 ea (internal packs of 25)
fabricante/nome comercial
Nunc 262260
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
384 wells
volume máximo do poço
100 μm
volume de trabalho
100 μL
cor
black
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Cell culture surface available (Nunclon® Δ)
- Non-treated surface for storage, assays and screening
- MaxiSorp™ and PolySorp® for immunoassays; ELISA
- Clear plates for colorimetric assays and sample storage
- White plates for luminescence and fluorescence assays
- Black plates for fluorescence assays
- White and black plates minimize crosstalk
- Rounded square wells eliminate wicking (capillary action)
- Flat bottom for optical reading
- Optimized for scintillation counting
- Working volume range: 10-100 μl/well
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)