Documentos Principais
CLS3657
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
Sinônimo(s):
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
embalagem
case of 100
pack of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3657
tamanho
384 wells
volume do poço
95 μL
volume de trabalho do poço
15-70 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)