Documentos Principais
M6436
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
Sinônimo(s):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 781077
volume máximo
131 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
110 μL
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
Fluotrac 600, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Outras notas
384 flat (F) solid well microtiter plate, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adequação
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 600 binds up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH