CLS3826
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
white bottom
white polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 10
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3826
tamanho
384 well
área da superfície
0.03 cm2 , cell growth area
volume do poço
50 μL
volume de trabalho do poço
5-40 μL
poços
384 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Round well design with a solid white flat bottom.
- Surface treated for enhanced cell attachment.
- Ideal for miniaturized 384 well fluorescent cell-based assays
Note: Suitable for 384 well fluorescent cell-based assays
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)