Documentos Principais
CLS3542
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3542
tamanho
384 well
volume do poço
50 μL
volume de trabalho do poço
5-40 μL
poços
384 wells , low volume
adequação
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)