CLS3894
Microplacas tratadas com TC de 96 poços Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
descrição
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
esterilidade
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 50 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3894
tamanho
96 wells
diâmetro do poço
6.4 mm
volume do poço
380 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface