Documentos Principais
711292
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
161.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545
densidade
1.614 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
chave InChI
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)