Key Documents
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
228.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
217-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
chave InChI
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)