155225
2-Piperidinemethanol
97%
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h6-8H,1-5H2
chave InChI
PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Piperidinemethanol was used in the synthesis of 3-phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine hydrochloride and the 10R and 10S diastereomers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
T N Riley et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(2), 334-336 (1976-02-01)
3-Phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine hydrochloride and the 10R and 10S diastereomers have been synthesized from (+/-)-, (+)-, and (-)-2-piperidinemethanol. Treatment of 2-piperidinemethanol with alpha-bromoacetophenone gave 3-hydroxy-3-phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine which was readily converted to the 3-phenyl derivative by catalytic hydrogenolysis. These compounds were shown to possess
Mostafa Hadei et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 13, 30-30 (2018-10-03)
The use of cosmetic products in beauty salons emits numerous kinds of toxic air pollutants. The objectives of this study were to measure the concentrations of benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, formaldehyde, and acetaldehyde in 20 large beauty salons in Tehran