Documentos Principais
155233
Sigma-Aldrich
3-Piperidinemethanol
96%
Sinônimo(s):
3-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
106-107 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
chave InChI
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The standard molar energy of combustion of 3-Piperidinemethanol has been studied.
Aplicação
Reactant for synthesis of:
CB2 receptor agonists for the treatment of chronic pain
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Soluble epoxide hydrolase inhibitors
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(27), 13356-13362 (2006-07-21)
The standard (p degrees = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation of 2-, 3-, and 4-chloroaniline were derived from the standard molar energies of combustion, in oxygen, at T = 298.15 K, measured by rotating bomb combustion calorimetry. The Calvet