Documentos Principais
CRM40569
Supelco
DBA Isocyanate Monomers Mix
certified reference material, in acetone (varied concentration), ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
Dibutylamine Isocyanate Monomers Mix
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetone (varied concentration)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Descrição
    ICA-DBA DERIVATIVE
    MIC-DBA DERIVATIVE
    EIC-DBA DERIVATIVE
    PIC-DBA DERIVATIVE
    PHI-DBA DERIVATIVE
    1,6-HDI-DBA DERIVATIVE
    2,4-TDI-DBA DERIVATIVE
    2,6-TDI-DBA DERIVATIVE
    4,4-MDI-DBA DERIVATIVE
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 1
    IPDI-DBA DERIVATIVE ISOMER 2
    Ver tudo (11)
coleta de amostras
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Per Leanderson et al.
Archives of environmental & occupational health, 75(3), 159-164 (2019-05-10)
Pyrolysis of nitrogen containing biofuels generates isocyanic acid (ICA) and we here studied if ICA also is present in cauterization smoke. Air sampling was performed when animal technicians that had developed airway symptoms worked with dehorning. Tissue heated in a