5027-U
ASSET® EZ4 Dry Samplers
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
About This Item
linha de produto
ASSET®
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
matriz
DBA-impregnated glass fiber filter
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling isocyanates
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Categorias relacionadas
Informações legais
coluna analítica
padrão
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?