Documentos Principais
CRM40606
Supelco
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methanol (varied conc.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
    IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
coleta de amostras
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)