5047-U
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
pkg of 2 ea
Sinônimo(s):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
Nível de qualidade
linha de produto
ASSET®
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
Matriz
DBA-impregnanated glass fiber filter
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Padrão
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?