28518-U
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Sinônimo(s):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler, pkg of 40 ea
linha de produto
ASSET®
embalagem
pkg of 40 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
Matriz
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?