20350
ORBO™ 49P (OVS) Supelpak™-20 specially treated Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
linha de produto
Amberlite™
ORBO™
composição
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 49P
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matriz
XAD-2 (specially cleaned)
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.