Documentos Principais
48146
Supelco
N,N′-1,6-Hexanediylbis(4-(2-pyridinyl)-1piperazinecarboxamide) solution (derivative of 1,6-HDIP)
certified reference material
Sinônimo(s):
N,N′-1,6-Hexanediylbis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D5836
OSHA 5002
descrição
derivative of 1,6-HDIP
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCN(CC2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cc4c(cccc4)NC(=O)N5CCN(CC5)c6ncccc6)c1ncccc1
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
chave InChI
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5