Documentos Principais
513016
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
(m-Cyanophenyl)boronic acid, 3-Cyanobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
pf
298 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H
chave InChI
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Cyanophenylboronic acid can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperidine-based MCH R1 antagonists.
  • As a substrate in the Suzuki coupling reactions to prepare 4-aryl-1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
  • As an intermediate in the synthesis of biaryl-based phenylalanine amino acid analogs, which are used as kainate receptors ligands.
  • To prepare phenylimidazole-based Ir(III) complexes for phosphorescent blue OLED applications.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A convenient synthesis of 4-aryl-1, 8-naphthyridin-2 (1H)-ones by the Suzuki coupling
Ban H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6021-6023 (2003)