Documentos Principais
470791
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylboronic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
147-149 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
chave InChI
DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,6-Difluorophenylboronic acid can be used:
  • As a substrate in the model reaction of Suzuki–Miyaura coupling with 4-chloro-3-methylanisole.
  • To prepare 4-bromo-2,3′,5′,6-tetrafluorobiphenyl, a key intermediate for the synthesis of 2,6-difluorinated oligophenyls applicable in organic semiconductors.
  • To prepare ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)nicotinate, a key intermediate for the synthesis of 4-phenyl pyridine based potent TGR5 agonists.
Outras notas
Contains varying amounts of the anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enhancing charge mobilities in selectively fluorinated oligophenyl organic semiconductors: a design approach based on experimental and computational perspectives
Maiti B, et al.
Journal of Material Chemistry C, 7(13), 3881-3888 (2019)
Design and preparation of new palladium precatalysts for C-C and C-N cross-coupling reactions
Bruno NC, et al.
Chemical Science, 4(3), 916-920 (2013)