Documentos Principais
172901
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
171.12
Beilstein:
1868102
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4575 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-20 °C (lit.)
densidade
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
chave InChI
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)