D139505
4-(Dimethylamino)benzonitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Cyano-N,N-dimethylaniline, DMABN
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
318 °C (lit.)
pf
72-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?