B58806
2-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
167-168 °C (lit.)
densidade
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?