Key Documents
339601
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OCF3
Número CAS:
Peso molecular:
241.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
80 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene on treatment with lithium diisopropylamide (LIDA) at -100°C gives 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyllithium and at -75°C it eliminates lithium bromide, thus generating 1,2-dehydro-4-(trifluoromethoxy)benzene.
Aplicação
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene was used in the synthesis of 4-{[4-[(2-ethylhexyloxy)-6-(4-morpholinylmethyl)-4-trifluoromethyl][1,1-biphenyl]-3-yl]methyl}morpholine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(21), 3991-3997 (2001)
Novel poly (p-phenylenevinylene) s derivatives with CF3-phenyl substituent for light-emitting diodes.
Jin Y, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(5), 795-801 (2005)