Key Documents
715476
Sigma-Aldrich
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
257.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
167-172 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
chave InChI
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)