Documentos Principais
804940
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BBrNO5
Peso molecular:
351.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester is a MIDA (N-methyliminodiacetic acid) protected boronate ester. Some of its unique features include air-stability, compatibility with common harsh synthetic reagents, solubility in various organic solvents and compatibility with silica-gel. These attributes makes it highly useful in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)