Documentos Principais
706140
Sigma-Aldrich
4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22BNO3
Peso molecular:
323.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
209-214 °C
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
chave InChI
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)