Documentos Principais
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
236.89
Beilstein:
108477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
pf
110-115 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
chave InChI
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,5-Dibromopyridine undergoes lithiation with lithium diisopropylamide and on subsequent reaction with electrophiles yields 4-alkyl-3,5-dibromopyridines.
Aplicação
3,5-Dibromopyridine was used in the synthesis of new Hg(II) complexes with halogen (chloro, bromo, iodo) and 3,5-disubstituted pyridine ligands.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)