Documentos Principais
691453
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-iodopyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrIN
Número CAS:
Peso molecular:
283.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
127-131 °C
grupo funcional
bromo
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
chave InChI
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)