69050
Anti-Cre Antibody
Novagen®
Sinônimo(s):
Cre Recombinase Antibody
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Evaluated by Western Blotting with Recombinant Cre-His.
Western Blotting Analysis: Representative lot data.Recombinant Cre-His loaded at 20 ng/lane (Lane 1) and 10 ng/lane (Lane 2) was probed with Cat. No. 69050-3, Anti-Cre (1:10,000 dilution). Proteins were visualized using a Donkey Anti-Rabbit secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system. Arrow indicates Cre (~39 kDa).
Advertência
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1