Key Documents
MAB3120
Sigma-Aldrich
Anticorpo Anticre recombinase, clone 2D8
ascites fluid, clone 2D8, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-Cre
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D8, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli ... Cre(2777477)
Descrição geral
A cre recombinase é uma DNA recombinase de 38 kDa derivada do bacteriófago P1. Ela é altamente específica para uma sequência de DNA (loxP) de 34 pb encontrada no DNA de P1. Ela catalisa a recombinação específica do sítio entre dois sítios LOXP de 34 pares de base. Sua função é manter o genoma dos fagos como um plasmídeo de cópia de unidade monomérica no estado lisogênico. Ela é homotetramérica quando ligada ao DNA e pertence à família das integrases de fagos. O anticorpo anti-Cre Recombinase pode ser usado para determinar o sucesso das manipulações de genes em animais transgênicos.
Especificidade
Cre recombinase. O epítopo se localiza entre o aa 77 e 343.
Imunogênio
Proteína de fusão com cre recombinase (aa 77 a 343)
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo anticre recombinase, clone 2D8, é um anticorpo monoclonal bem caracterizado. Sendo comprovadamente capaz de detectar de forma confiável a cre recombinase, este mAb é validado para uso em ELISA, IC, IF, IH e WB e tem o respaldo de diversas publicações.
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Western blot (proteína natural e recombinante):
usou-se diluição de 1:500-1:5.000 em um lote anterior. A enzima cre recombinase natural do bacteriófago P1 migra em 38,5 kDa por SDS-PAGE.
Imunofluorescência:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em IF.
Imuno-histoquímica:
usou-se diluição de 1:500-1:5.000 de um lote anterior na IH.
ELISA:
foi usada uma diluição de 1:500-1:5.000 de um lote anterior em ELISA.
Diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Descrição-alvo
38 kDa
forma física
Líquido ascítico. Não contém conservantes
Não purificada
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato nuclear de células HeLa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Murine cell lines derived from Pten null prostate cancer show the critical role of PTEN in hormone refractory prostate cancer development.
Jiao, J; Wang, S; Qiao, R; Vivanco, I; Watson, PA; Sawyers, CL; Wu, H
Cancer Research null
Hong-Xiang Liu et al.
Developmental biology, 368(2), 294-303 (2012-06-05)
The epithelium of mammalian tongue hosts most of the taste buds that transduce gustatory stimuli into neural signals. In the field of taste biology, taste bud cells have been described as arising from "local epithelium", in distinction from many other
Generation of a transgenic mouse in which Cre recombinase is expressed under control of the type II collagen promoter and doxycycline administration.
Judy Grover, Peter J Roughley
Matrix Biology null
Axon position within the corpus callosum determines contralateral cortical projection.
Zhou, J; Wen, Y; She, L; Sui, YN; Liu, L; Richards, LJ; Poo, MM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Quality control of astrocyte-directed Cre transgenic mice: the benefits of a direct link between loss of gene expression and reporter activation.
Robert Pascal Requardt, Lech Kaczmarczyk, Pavel Dublin, Anke Wallraff-Beck et al.
Glia null