MAB2154
Anti-P-Selectin Antibody, clone P8G6
clone P8G6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD62P, Granule Membrane Protein-140, GMP-140, Platelet Activation Dependent Granule-external Membrane Protein, PADGEM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P8G6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELP(6403)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
ELISA
Inhibits P Selectin dependent interactions
Inhibits platelet binding to monocytes
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2